Learn More
Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Description
- An antibiotic mixture used to prevent bacterial contamination of cell cultures
- Three combined antibiotics prove effective against gram-positive and gram-negative bacteria
- Penicillin interferes with the synthesis of bacterial cell wall
- Streptomycin and neomycin inhibit protein synthesis in bacteria by binding to the 30S subunit of bacterial ribosome
- Intended for research purposes only
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture |
| Tipo | Penicillin/Streptomycin/Neomycin |
| Forma fisica | Liquid |
| CAS | 1405-10-3, 3810-74-0, 69-57-8, 7647-14-5, 7732-18-5 |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Sterile filtrato | Pass Test |
| Quantità | 50 mL |
| Indice di Merck | 15, 6539 |
| Sinonimo | PSN Mixture |
Safety and Handling
Product Identifier
- Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .