Learn More
Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10743142
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentadecylmagnesium bromide
CAS 78887-70-4, 60-29-7
Colore Yellow to Brown
Densità 0.793g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C15H31BrMg
Formula lineare CH3(CH2)14MgBr
Numero MDL MFCD00209607
Quantità 50 mL
Sinonimo n-pentadecylmagnesium bromide, pentadecylmagnesium bromide solution, pentadecylmagnesiumbromide, magnesium,bromopentadecyl, pentadecylmagnesium bromide, nnibywyqyujvfg-uhfffaoysa-m, pentadecylmagnesium bromide solution, 0.5 m in diethyl ether, grignard reagent
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
InChI Key FAXYNDJJWMSBJG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Mg++].[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[CH2-]
IUPAC Name magnesium;pentadecane;bromide
Molecular Weight (g/mol) 315.62
PubChem CID 4641098
Peso formulazione 315.62
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.