Learn More
Pentafluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10091560
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
653-37-2
C7HF5O
196.08
MFCD00003303
QJXCFMJTJYCLFG-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzaldehyde, perfluorobenzaldehyde, benzaldehyde, pentafluoro, benzaldehyde, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-s9yie3jz4k, pentafluor-benzaldehyd, s9yie3jz4k, pubchem4253, pentafluoro-benzaldehyde, acmc-209nqh
69558
2,3,4,5,6-pentafluorobenzaldehyde
C(=O)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
653-37-2
C7HF5O
196.08
MFCD00003303
QJXCFMJTJYCLFG-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzaldehyde, perfluorobenzaldehyde, benzaldehyde, pentafluoro, benzaldehyde, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-s9yie3jz4k, pentafluor-benzaldehyd, s9yie3jz4k, pubchem4253, pentafluoro-benzaldehyde, acmc-209nqh
69558
2,3,4,5,6-pentafluorobenzaldehyde
C(=O)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Pentafluorobenzaldehyde
Punto di fusione 20°C
Colore Yellow
Densità 1.5880g/mL
Punti di ebollizione 164°C to 166°C
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6F5CHO
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.451
Quantità 2.5 g
Gravità specifica 1.588
Peso formulazione 196.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentafluorobenzaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.