Learn More
Pentafluorophenyl 2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]isonicotinate, 90%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Pentafluorophenyl 2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]isonicotinate |
CAS min. % | 89.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 473.4 |
Percent Purity | 90% |