Learn More
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) Chloride dimer, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10701804
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12354-84-6
Formula molecolare C20H30Cl4Ir2
Molecular Weight (g/mol) 796.73
Numero MDL MFCD00075435
InChI Key MMAGMBCAIFVRGJ-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo unii-6oy4uuc534, dichloro pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dimer, pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium dichloride, pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer, eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer mi, bis mu-chloro chloro eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium, iridium, di-mu-chlorodichlorobis 1,2,3,4,5-eta-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl di
PubChem CID 76030743
IUPAC Name iridium(3+);1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-1,3-diene;tetrachloride
SMILES C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3].[Ir+3]
Specifica
Materiale o nome chimico (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) chloride dimer
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ex Ir)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 7226
Peso formulazione 796.73
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) chloride dimer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.