Learn More
Pentane, Laboratory Reagent, ≥95.0% (GC), Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
4 x 5 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Pentane |
CAS | 109-66-0 |
Densità | 0.626g/mL at 25°C |
Quantità | 4 x 5 L |
Limite di esplosione | 0.083 |
Punto d'infiammabilità | −49°C (−56.2°F) |
Punto di combustione | 500°F |
Imballaggio | Aluminum Bottle |
Formula molecolare | C5H12 |
Formula lineare | CH3(CH2)3CH3 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pentane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Pentane