Learn More
Pentane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Per HPLC e sintesi organica
- Solventi multiuso a elevata purezza
- Elevata coerenza da lotto a lotto
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pentane |
| Punto di fusione | -130°C |
| Nota nome | for HPLC |
| Densità | 0.626g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 35°C to 36°C |
| Quantità | 1 L |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.358 |
| Formula lineare | CH3(CH2)3CH3 |
| Beilstein | 969132 |
| Sinonimo | n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pentane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.