Learn More
Pepstatin A, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
Imballaggio:
Amber Glass
Descrizione
Pepstatin A is an inhibitor for pepsin, renin, cathepsin D, and other acid proteases.
Specifica
Materiale o nome chimico | Pepstatin A |
Punto di fusione | 235°C |
Colore | White |
Intervallo di fusione | 230° to 240°C |
Spettro a infrarossi | Conforms to reference |
Imballaggio | Amber Glass |
Quantità | 5 mg |
Indice di Merck | 15, 7260 |
Peso formulazione | 685.9 |
Forma fisica | Powder or Solid |