Learn More
Pepstatin A, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10051553
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
Imballaggio:
Amber Glass
Pepstatin A is an inhibitor for pepsin, renin, cathepsin D, and other acid proteases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26305-03-3
Formula molecolare C34H63N5O9
Molecular Weight (g/mol) 685.904
InChI Key FAXGPCHRFPCXOO-WQILDUGRSA-N
Sinonimo pepstatin a
PubChem CID 131801262
IUPAC Name (3R,4S)-3-hydroxy-4-[[(2R)-2-[[(3R,4S)-3-hydroxy-6-methyl-4-[[(2S)-3-methyl-2-[[(2S)-3-methyl-2-(3-methylbutanoylamino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]heptanoyl]amino]propanoyl]amino]-6-methylheptanoic acid
SMILES CC(C)CC(C(CC(=O)O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CC(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Pepstatin A
Punto di fusione 235°C
Colore White
Intervallo di fusione 230° to 240°C
Spettro a infrarossi Conforms to reference
Imballaggio Amber Glass
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15, 7260
Peso formulazione 685.9
Forma fisica Powder or Solid
Identificativo prodotto
  • Pepstatin A