Learn More
Perchloric Acid (TraceMetal™ Grade), Fisher Chemical™
Product Code. 11315810 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
HDPE Bottle
Unit Size:
500mL
Product Code. 11315810
Brand: Fisher Chemical A511P500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
  • Ideal for analysis by IC, GF or Flame AA, ICP-OES and ICP-MS.
  • Evaluated for 65 metals at < 1 ppb concentrations.
  • Manufactured, purified, and packaged in a Class1000 clean room.
  • Packaged in non-breakable polypropylene bottles to maintain product integrity and to eliminate metal leaching from glass bottles.
  • Three year shelf life from time of manufacture - available on COA. 45 mm bottle neck size.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7601-90-3
Formula molecolare ClHO4
Molecular Weight (g/mol) 100.45
Numero MDL MFCD00011325
InChI Key VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC Name acido perclorico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Perchloric Acid
pH 0.1
Colore Colorless
Punto di fusione -18°C
Punti di ebollizione 203°C
Densità 1.660g/cm³
Imballaggio HDPE Bottle
Pressione del vapore 6.8mmHg at 25°C
Certificato di analisi Certificate of Lot Analysis included with each shipment.
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
Numero UN 1873
Indice di Merck 15, 7267
Peso formulazione 100.46
Percent Purity 65 to 71% (HClO4, w/w)
Grado TraceMetal
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Perchloric acid, 67-71%
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Liquido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: perchloric acid