Learn More
Cytiva Terreno di coltura per centrifugazione Percoll™ PLUS
Reagente a basso contenuto di endotossine per la centrifugazione per gradiente di densità di cellule, virus e particelle subcellulari. Il terreno di coltura per centrifugazione CytivaTM PercollTM PLUS è atossico e a bassa viscosità, ideale per gradienti di densità.
Marca: Cytiva 17-5445-02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32580kg
Descrizione
- Gradients can either be preformed or spontaneously generated by centrifugation at moderate speeds in an angle-head rotor
- Low viscosity of media allows cell isolations on preformed gradients to be completed in only a few minutes using low centrifugal forces (200 to 1000xG)
- Iso-osmotic gradients throughout cover a range of densities up to 1.3g/mL
- Nontoxic, almost chemically inert and does not adhere to membranes
- Adjustable to physiological ionic strength and pH; can be buffered within pH range 5.5 to 10.0 without change in properties
- Silica sol coated with covalently linked silane; 15-30nm dia. bead size
- Low endotoxin levels (max. 2 EU/mL); well-suited for cell separation in clinical research applications
For in vitro research use only.
Specifica
Da 4° a 30 °C | |
Per la separazione di celle, particelle subcellulari e virus più estesi (fino a ∼70S) in condizioni delicate che preservano la viabilità e l’integrità morfologica | |
2 EU/ml | |
Da incolore a giallo chiaro | |
Terreno di coltura per centrifugazione | |
Liquido |
250 mL | |
15cP | |
< 30 mOsm/kg | |
8.9 to 9.9 | |
1.135 g/ml |
Sicurezza e movimentazione
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 1.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 1.5% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.