Learn More
Contec™ PeridoxRTU
PeridoxRTU is a blend of hydrogen peroxide and peracetic acid.
Marca: Contec™ SBC3702PX
240.99 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Contec PeridoxRTU is a BPR and EPA authorised sporicide achieving greater than a log 3 reduction against bacterial and fungal spores in under 3 min
- A blend of hydrogen peroxide and peracetic acid, Contec PeridoxRTU is provided ready-to-use and is efficacious against bacteria, fungi, moulds, yeasts and spores
- PeridoxRTU's proprietary formulation contains surfactants for cleaning efficiency along with corrosion inhibitors for surface protection
- PeridoxRTU can be used to clean and disinfect surfaces without damage or loss of functionality
- Contec PeridoxRTU is filtered and filled in a controlled environment
- The sterile product is provided validated sterile to a Sterility Assurance Level of 10-6
- Provided double or single bagged, the product is designed for ease of entry into pharmaceutical cleanrooms
- Available as either a 0.9 L bottle with a push/pull cap for small areas or in 3.78 L capped containers for mop head saturation or when larger volumes are required
- Patented hyperactive chemistry makes it fast acting so save time spent of biodecontamination
- Validated sterile version available makes it suitable for Grade A and B cleanrooms
- Excellent material compatibility and will not damage common cleanroom materials
- Double/single bagged helps facilitate transfer disinfection into cleanroom
- Push/pull cap on 0.9 L eliminates droplets reducing the risk of inhalation and can be easily applied to a wipe or cleaning too
Specifica
Sporicide | |
Not Applicable | |
Clear | |
Clear | |
RTU | |
Non-filtered | |
3.78 L |
Liquid | |
Sterile | |
Not Autoclavable | |
Hydrogen Peroxide and Peracetic Acid | |
Limited-use | |
No |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Contec PeridoxRTU (BPR)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid, Hydrogen peroxide, Peracetic acid