Learn More
Periodic acid, Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Periodic acid |
Quantità | 25 g |
Numero UN | UN3085 |
Peso formulazione | 227.94g/mol |
Percent Purity | ≥99% |