Learn More
Cytiva Pompa peristaltica
Single-channel peristaltic pump combines reproducible flow rates with simple operation. Cytiva Peristaltic Pump functions either as a standalone unit, or interfaced with programmable fraction collectors.
Marca:  Cytiva 18-1110-91
Codice prodotto. 11340142
  • 3516.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Features
  • Low pulsation flow from 0.6 to 500 mL/h,
  • Automatic pressure plate for convenient tubing changes
  • Maximum and reverse flow functions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Asta di supporto/P-1, 2 ogni tubo in silicone da 1 mm, 2.1 mm, 3.1 mm di diametro interno, 6 connettori di tubi, guida velocità del flusso, chiave a brugola da 3 mm, fusibile O-ring e fusibile.