Learn More
Watson-Marlow Azionamento serie 120 con testina
Le pompe serie 100 sono piccole e sovrapponibili, con minimo ingombro nelle installazioni in camere bianche, LAF e cappe biologiche, in grado di erogare portate fino a 190 ml/min.
2530.00€ - 3802.92€
Codice del prodotto | Marca | Modello | Portata | Motor Speed | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Portata | Motor Speed | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12555316
|
Watson-Marlow
010.6141.R00 |
120U/R | 0.003 to 54 mL/min. | 0.1 to 32 rpm |
2530.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12466260
|
Watson-Marlow
010.6131.DA0 |
120S/DV | 0.001 to 170 mL/min. at 30 psi | 1 to 200 rpm |
3215.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12426260
|
Watson-Marlow
010.6131.010 |
120S/D1 | 0.001 to 120 mL/min. | 0.01 to 200 rpm |
2745.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12446260
|
Watson-Marlow
010.6131.M30 |
120S/DM3 | 0.0001 to 36 mL/min. | 0.01 to 100 rpm |
2975.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12436260
|
Watson-Marlow
010.6131.M20 |
120S/DM2 | 0.0001 to 36 mL/min. | 0.01 to 100 rpm |
2875.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12476260
|
Watson-Marlow
010.6141.DA0 |
120 U/DV | Da 0.001 a 170 ml/min. a 30 psi | Da 0.1 a 200 giri/min |
3802.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Le pompe serie 100 sono ideali per ottimizzare la resa nelle applicazioni di fermentazione e colture cellulari. Ultracompatte e sovrapponibili per supportare più canali, come il controllo del pH, l’aggiunta di antischiuma, nutrienti e tamponi, le pompe 120F offrono la combinazione ideale di dimensione e tecnologia per ottimizzare il processo. Le pompe serie 100 sono perfette per i sistemi monouso. La sostituzione dei tubi avviene in pochi secondi senza errori.
- I processi biofarmaceutici richiedono un pompaggio preciso e ripetibile che sia facile da convalidare. Con la sua eccezionale gamma di velocità 2.000:1, la pompa serie 100 offre la flessibilità e la purezza indispensabili per i test farmacologici. Il blocco tastiera protegge i parametri di pompaggio, consentendo un rendimento costante e ripetibile.
Opzioni testa disponibili di serie (altre disponibili su richiesta):
- Testa monocanale a due rulli 120FR per tubo continuo
- Testa monocanale flip-top 114DV per tubo continuo
- Testa monocanale 400D1 per tubo continuo
- Testa a doppio canale 400DM2 per tubo collettori
- Testa a tre canali 400DM3 per tubo collettori
Specifica
LED |