Learn More
Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.32mm ID
Designed for use in gas chromatography. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.32mm ID are composed of 20,000 Da polyethylene glycol. These polar phase columns are recommended for solvent analysis and alcohols, and are suitable for use with aqueous solutions.
297.00€ - 1155.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase Permabond™ CW 20 M
Tipo USP G16
Tipo di funzionalità/interazione Polar phase
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
10480122
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723827.10
10 m 0.35 μm
297.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10506681
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723827.25
25 m 0.35 μm
646.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10755932
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723827.50
50 m 0.35 μm
1090.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10716512
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723296.10
10 m 0.5 μm
297.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10378111
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723296.25
25 m 0.5 μm
646.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10266941
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723296.30
30 m 0.5 μm
646.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10082901
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723296.50
50 m 0.5 μm
1090.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10002921
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723296.60
60 m 0.5 μm
1155.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10757662
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723321.10
10 m 0.25 μm
297.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10757852
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723321.25
25 m 0.25 μm
667.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10002981
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723321.30
30 m 0.25 μm
646.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10546341
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723321.50
50 m 0.25 μm
1090.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10682703
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723321.60
60 m 0.25 μm
1155.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Recommended for solvent analysis and alcohols in gas chromatography, and suitable for use with aqueous solutions.
  • Columns feature 0.32mm inner diameter and 0.5mm outer diameter, with film options of 0.25μm, 0.35μm and 0.50μm thickness
  • Available in a variety of lengths: 10m, 25m, 30m, 50mm and 60m
  • Maximum temperature:
    • 220°C in long-term isothermal operations
    • 240°C in short isotherms in a temperature program
  • Similar phases: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Specifica
Specifica
0.5 mm
Permabond™ CW 20 M
Polar phase
220°C (long term), 240°C (in temperature program)
1 Each
0.32 mm
G16
GC Capillary Column
Poly(ethylene glycol)