Learn More
Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.25mm ID
Designed for use in gas chromatography. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.25mm ID are composed of 20,000 Da polyethylene glycol. These polar phase columns are recommended for solvent analysis and alcohols, and are suitable for use with aqueous solutions.
280.00€ - 1050.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
Stationary Phase | Permabond™ CW 20 M |
Tipo USP | G16 |
Tipo di funzionalità/interazione | Polar phase |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10328021
|
Macherey-Nagel™
723060.10 |
10 m |
280.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10164511
|
Macherey-Nagel™
723060.25 |
25 m |
605.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10778812
|
Macherey-Nagel™
723060.30 |
30 m |
605.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10785932
|
Macherey-Nagel™
723060.50 |
50 m |
1005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10082891
|
Macherey-Nagel™
723060.60 |
60 m |
1050.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Recommended for solvent analysis and alcohols in gas chromatography, and suitable for use with aqueous solutions.
- Columns feature 0.25mm inner diameter, 0.4mm outer diameter and a 0.25μm thick film
- Available in a variety of lengths: 10m, 25m, 30m, 50mm and 60m
- Maximum temperature:
- 220°C in long-term isothermal operations
- 240°C in short isotherms in a temperature program
- Similar phases: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Specifica
0.4 mm | |
Permabond™ CW 20 M | |
Polar phase | |
220°C (long term), 240°C (in temperature program) | |
Poly(ethylene glycol) |
0.25 mm | |
G16 | |
GC Capillary Column | |
0.25 μm | |
1 Each |