Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC Capillary Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.53 mm |
| Stationary Phase | Permabond™ FFAP |
| Tipo USP | G25, G35 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Free Carboxylic Acids Analysis, Free Carboxylic Acids |
| Gamma di temperatura | 220°C to 240°C |
| Spessore pellicola | 1 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Materiale di impaccamento | Permabond™ FFAP |
| Vedi altri risultati |