Learn More
Brady™ Permanent Paint
Permanent Paint is ideal for floor marking.
364.00€
Specifica
Quantità | 6 Pk. |
---|---|
Product Type | Paint |
Da utilizzare con (applicazione) | Floor marking |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11791356
|
Brady™
225005 |
Blue |
364.00€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11721366
|
Brady™
225008 |
Black |
364.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11701366
|
Brady™
225006 |
Green |
364.00€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11731366
|
Brady™
225009 |
Gray |
364.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11711366
|
Brady™
225007 |
Orange |
364.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11761366
|
Brady™
255355 |
Red |
364.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11751366
|
Brady™
255354 |
White |
364.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11741366
|
Brady™
255353 |
Yellow |
364.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Floor marking paint.
Specifica
6 Pk. | |
Paint | |
Floor marking |