Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™
I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d’uso e permanenza per creare un’identificazione durevole di alta qualità.
Marca: Brady™ 173666
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
- Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
- Resistenti al freddo e ritardati alla fiamma con temperatura di utilizzo da -55 a 135°C (da -67 a 275°F)
- Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme a RoHS; UL Recognized
Specifica
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
Non-adhesive | |
Matte | |
Polyolefin | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectangle | |
-55°C to +135°C | |
0.851 x 1.75 in. | |
1.75 in. | |
21.62 mm | |
12.7 mm |
M6-500-175-342-GR | |
Green | |
Die-cut | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
100 Labels | |
-67°F to +275°F | |
8 to 1 AWG | |
0.851 in. | |
44.45 mm | |
0.5 in. |