Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™
I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d’uso e permanenza per creare un’identificazione durevole di alta qualità.
86.02€ - 121.21€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
---|---|
Tipo di adesivo | Non-adhesive |
Colore | Pink |
Finitura | Matte |
Formato | Die-cut |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Dimensions (LxW) | Diametro dei cavi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Dimensions (LxW) | Diametro dei cavi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17811559
|
Brady™
173641 |
0.25 in. | 0.444 x 1 in. | 16 to 8 AWG |
86.02€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17801699
|
Brady™
173651 |
0.375 in. | 0.645 x 1.75 in. | 12 to 4 AWG |
121.21€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17891379
|
Brady™
173597 |
1 in. | 1.667 x 1.75 in. | 2 to 500 MCM |
120.69€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 18-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
- Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
- Resistenti al freddo e ritardati alla fiamma con temperatura di utilizzo da -55 a 135°C (da -67 a 275°F)
- Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme a RoHS; UL Recognized
Specifica
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
Pink | |
Die-cut | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
Rectangle | |
-55°C to +135°C |
Non-adhesive | |
Matte | |
Polyolefin | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
-67°F to +275°F |