Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Polyolefin Label Cartridges for BMP™21 Series Printers
PermaSleeve™ Polyolefin Label Cartridges fit snugly around wires for identification and protection. Industrial Grade – Extreme temperature resistance, UV resistant, Chemical resistant, Fuel and Oil resistant, Self-extinguishing.
75.50€ - 95.35€
Specifica
Product Type | Label Cartridge |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, BMP21-LAB Label Printer |
Materiale | Polyolefin |
Print Technology | Thermal Transfer |
Lunghezza (sistema imperiale) | 7 ft. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11513894
|
Brady™
110925 |
Black | 0.439 in. | 11.15 mm |
86.40€
1 scatola |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11503894
|
Brady™
110924 |
Black | 0.18 in. | 4.572 mm |
75.50€
1 scatola |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11523894
|
Brady™
110926 |
White | 0.3 in. | 16.38 mm |
95.35€
1 scatola |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Fade-resistant and flame-retardant
- Heat-shrinkable to 3:1 shrink ratio
- Available in continuous cut-to-length format
- Use with BMP21, BMP21-Plus printers
- For electrical contractors, panel builders, automation technicians and industrial professionals
Panel Identification, Wire and Cable Marking
Compliance
RoHS Compliant, UL Recognized, WEEE, EU REACH SVHC, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Class 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, CSA Accepted
Specifica
Label Cartridge | |
Polyolefin | |
7 ft. |
Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, BMP21-LAB Label Printer | |
Thermal Transfer | |
2.13 m |