Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™ per M6 e M7
I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d’uso e permanenza per creare un’identificazione durevole di alta qualità.
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
---|---|
Tipo di adesivo | Non-adhesive |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Formato | Die-cut |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Diametro dei cavi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Diametro dei cavi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17858914
|
Brady™
174498 |
0.182 x 0.5 in. | 4.62 mm | 28 to 20 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17838984
|
Brady™
174504 |
0.182 x 0.875 in. | 4.62 mm | 28 to 20 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17859094
|
Brady™
174497 |
0.182 x 1 in. | 4.62 mm | 28 to 20 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17828794
|
Brady™
174503 |
0.182 x 1.75 in. | 4.62 mm | 28 to 20 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17838234
|
Brady™
174427 |
0.235 x 0.583 in. | 5.97 mm | 22 to 16 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17828234
|
Brady™
174420 |
0.235 x 0.5 in. | 5.97 mm | 22 to 16 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17838144
|
Brady™
174426 |
0.235 x 0.875 in. | 5.97 mm | 22 to 16 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17888134
|
Brady™
174419 |
0.235 x 1 in. | 5.97 mm | 22 to 16 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17868234
|
Brady™
174425 |
0.235 x 1.75 in. | 5.97 mm | 22 to 16 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17808314
|
Brady™
174446 |
0.335 x 0.437 in. | 8.51 mm | 20 to 10 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17878374
|
Brady™
174438 |
0.335 x 0.515 in. | 8.51 mm | 20 to 10 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17898314
|
Brady™
174445 |
0.335 x 0.583 in. | 8.51 mm | 20 to 10 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17808264
|
Brady™
174444 |
0.335 x 0.875 in. | 8.51 mm | 20 to 10 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17868374
|
Brady™
174437 |
0.335 x 1 in. | 8.51 mm | 20 to 10 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17878384
|
Brady™
174443 |
0.335 x 1.75 in. | 8.51 mm | 20 to 10 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17888944
|
Brady™
174460 |
0.439 x 1 in. | 11.15 mm | 16 to 8 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17808904
|
Brady™
174465 |
0.439 x 1.75 in. | 11.15 mm | 16 to 8 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17858804
|
Brady™
174474 |
0.645 x 0.5 in. | 16.38 mm | 12 to 4 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17848934
|
Brady™
174480 |
0.645 x 0.875 in. | 16.38 mm | 12 to 4 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17819014
|
Brady™
174473 |
0.645 x 1 in. | 16.38 mm | 12 to 4 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17828994
|
Brady™
174479 |
0.645 x 1.75 in. | 16.38 mm | 12 to 4 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17849014
|
Brady™
174485 |
0.851 x 1 in. | 21.62 mm | 8 to 1 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17829024
|
Brady™
174489 |
0.851 x 1.75 in. | 21.62 mm | 8 to 1 AWG |
N/A
|
N/A | |||
17868134
|
Brady™
174410 |
1.66 x 1.75 in. | 42.16 mm | 2 to 500 MCM |
N/A
|
N/A | |||
Beschreibung
- I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d'uso e permanenza per creare un'identificazione durevole di alta qualità.
- I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
- Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
Spezifikation
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
Rectangle | |
-55°C to +135°C |
Non-adhesive | |
Matte | |
Polyolefin | |
Non-sterile | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
-67°F to +275°F |