Learn More
Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 Printers
Tubetti per marcatore per cavi termorestringenti PermaSleeve™ per stampanti portatili a trasferimento termico M610, BMP61, M611. Possono anche essere utilizzati con la stampante per etichette BMP™71 e M710 installando l’adattatore per rotoli (M71-ADAPT-BK).
Marca:  Brady™ 173974
Codice prodotto. 17811499
  • 112.00€ / pezzi 200
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PermaSleeve™ Heat Shrinkable Wire Marker Sleeves for M610, BMP61 and M611 printers.
  • Can also be printed on the BMP™71 Label Printer and M710 printer, provided the roll adapter (M71-ADAPT-BK) is used.
Specifica
Specifica
M6-187-175-342-WT-2
Non-adhesive
Opaco
Polyolefin
Non-sterile
2
-67°F to +275°F
20 to 10 AWG
0.335 in.
0.875 in.
PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71
White
Rotolo
Wire and Cable Markers
M610, M611, M710 (with media adapter), BMP61, BMP71 (with media adapter)
200 Pk.
-55°C to +135°C
22.23 x 8.51 mm
8.51 mm
22.23 mm