Learn More
Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 Printers
Tubetti per marcatore per cavi termorestringenti PermaSleeve™ per stampanti portatili a trasferimento termico M610, BMP61, M611. Possono anche essere utilizzati con la stampante per etichette BMP™71 e M710 installando l’adattatore per rotoli (M71-ADAPT-BK).
Marca: Brady™ 173977
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- PermaSleeve™ Heat Shrinkable Wire Marker Sleeves for M610, BMP61 and M611 printers.
- Can also be printed on the BMP™71 Label Printer and M710 printer, provided the roll adapter (M71-ADAPT-BK) is used.
Specifica
M6-187-1-342-WT-2 | |
Non-adhesive | |
Matte | |
Polyolefin | |
Non-sterile | |
2 | |
-67°F to +275°F | |
20 to 10 AWG | |
0.335 in. | |
0.5 in. |
PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 | |
White | |
Roll | |
Wire and Cable Markers | |
M610, M611, M710 (with media adapter), BMP61, BMP71 (with media adapter) | |
200 Pk. | |
-55°C to +135°C | |
12.70 x 8.51 mm | |
8.51 mm | |
12.70 mm |