Learn More
Pestello in vetro borosilicato per mortaio
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
110 mm
125 mm
Finitura:
Levigato
Ruvido
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Per frantumare i solidi in polveri per semplificare la manipolazione
- In vetro borosilicato Pyrex™ per la massima resistenza agli sbalzi termici e alla corrosione chimica
- Disponibile in finitura ruvida o smaltata
- Da utilizzare con mortai in Pyrex™ (venduti separatamente)
Specifica
Specifica
| Finitura | Ruvido |
| Product Type | Pestello |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mortaio Pyrex™ |
| Lunghezza (sistema metrico) | 110 mm |