Learn More
Wheaton™ Flaconcini in PET per scintillazione
For optimal performance in the laboratory. Wheaton™ PET Liquid Scintillation Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts.
261.00€ - 467.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 27 mm |
---|---|
Materiale | PET |
Volume (sistema metrico) | 20 ml |
Materiale chiusura | Polipropilene |
Tipo di chiusura | Tappo a vite |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10671474
|
Wheaton™
986750 |
Foamed Polyethylene |
261.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10517724
|
Wheaton™
986744 |
Senza rivestimento interno |
467.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With caps attached
- Available linerless or with foamed polyethylene liner
Specifica
27 mm | |
20 ml | |
Tappo a vite | |
Scintillation Vial |
PET | |
Polipropilene | |
61 mm | |
22-400 |