Learn More
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode for Tissues Chamber Kit
Petri Dish Platinum Electrode for Tissues Chamber Kit electrodes and chambers for ex vivo tissues gene or drug delivery.
1840.00€ - 2255.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 |
---|---|
Materiale | Platinum |
Linea di prodotti | BTX Electroporation |
Product Type | Electroporation accessory |
Tensione | 200 V |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni gap (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni gap (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15427340
|
BTX™
450507 |
15 mm |
2255.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15407340
|
BTX™
450505 |
5 mm |
1840.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Simple and easy to use
- Available in 5 and 15 mm
- Reusable, lab-grade Pyrex glass and two platinum electrodes
Specifica
ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 | |
BTX Electroporation | |
200 V | |
10 μsec. to 100 msec. | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Platinum | |
Electroporation accessory | |
Petri Dish Electrode Chamber and Electrodes | |
1 Ea. | |
Banana Plug to Micrograbber |