Learn More
Fisherbrand™ Polystyrene Petri Dishes, Sterile
A range of high quality aseptic or sterile Petri dishes perfect for microbial or cell culture, or for sample collection, examination and storage.
Marca: Fisherbrand™ FB63185
62.77 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Specifica
Clear | |
Round | |
Piastra Petri bassa | |
600 cassa | |
16.2 mm |
Polistirene | |
Sterile | |
Raised Ridge | |
3 | |
90 mm |