Learn More
Petroleum ether, extra pure, boiling range 100-140°C, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 233020250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64742-49-0 Peso : 18.50000kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Petroleum ether | |
64742-49-0,111-65-9,142-82-5,108-87-2,110-82-7,73513-42-5 | |
100.0°C to 140.0°C | |
2°C | |
Metal Drum | |
1.4030 to 1.4080 | |
0.74 | |
0.76 mm2/s (25°C) | |
Solubility in water: insoluble. | |
Extra Pure |
-30.0°C | |
0.7400g/mL | |
25 L | |
Authentic | |
Liquid | |
0.005% max. | |
MFCD00081849 | |
14, 5489 | |
Petroleum ether |
Sicurezza e movimentazione
- Petroleum ether, boiling range 100-140°C
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Naphtha, petroleum,hydrotreated light,Hexane, Cyclohexane
RUO – Research Use Only