Learn More
Petroleum ether, For pesticide residue analysis, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60 °C, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60 °C
63.25€ - 443.91€
Identificatori chimici
CAS | 101316-46-5, 109-66-0 |
---|---|
Numero MDL | MFCD00081849 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15674210
|
Honeywell-Riedel-de Haen
34491-1L |
1 L |
63.25€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15684210
|
Honeywell-Riedel-de Haen
34491-2.5L |
2.5 L |
127.11€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15694210
|
Honeywell-Riedel-de Haen
34491-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
443.91€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Identificatori chimici
101316-46-5, 109-66-0 | |
MFCD00081849 |
Specifica
Petroleum ether | |
−40°C (−40°F) | |
UN1268 |
101316-46-5, 109-66-0 | |
MFCD00081849 | |
CHROMASOLV™ |
Sicurezza e movimentazione
P210-P260-P280-P301 + P310-P370 + P378-P403 + P235
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Petroleum ether
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane