Learn More
PF 04457845
Potent and selective irreversible FAAH inhibitor
132.00€ - 484.00€
Specifica
Materiale o nome chimico N-3-Pyridazinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methylene]-1-piperidinecarboxamide
CAS 1020315-31-4
Intervallo percentuale saggio >98%
Formula molecolare C23H20F3N5O2
Peso formulazione Observed MW: 455.43
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18779568
Vedere i documenti
Tocris Bioscience
6374/25
25 mg
484.00€
25mg
18750519
Vedere i documenti
Tocris Bioscience
6374/5
5 mg
132.00€
5mg
Descrizione
Descrizione
Potent and selective irreversible FAAH inhibitor (IC50 = 7.2 nM). Selective for FAAH over a panel of other serine hydrolases. Exhibits efficacy in a rat inflammatory pain model. Orally bioavailable and brain penetrant.
Specifica
Specifica
N-3-Pyridazinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methylene]-1-piperidinecarboxamide
>98%
Observed MW: 455.43
1020315-31-4
C23H20F3N5O2
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at 4°C