Learn More
Miele Professional™ Sistema di dosaggio
Armadio dosatore PG 8596 AE Per il supporto di prodotti chimici e moduli di dosaggio
Marca: Miele Professional™ 10087340
2680.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 2 cassetti estraibili per disporre 3 taniche da 5 l
- Dimensioni interne: H 285-690 , L 250, P 425-555 mm
- Ogni livello può accogliere 2 moduli di dosaggio
- La vaschetta di raccolta favorisce lo svuotamento delle taniche
Specifica
Model PG 8596 | |
in acciaio inox | |
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione | |
60 x 30 x 83.5 cm | |
300 m |
Sistema di dosaggio | |
Disinfection of laboratory instruments | |
600 mm | |
835 mm | |
400V 50Hz 3N AC 9.3 kW |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 6
Offerte speciali
- Diversi produttori
Titolo del prodotto
Miele Professional™ Sistema di dosaggio > Dispensing Unit