missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PGM2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | PGM2 |
---|---|
Concentrazione | 0.13 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807813
|
Proteintech
11022-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16897803
|
Proteintech
11022-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
EWSR1 is a multifunctional protein that is involved in various cellular processes, including gene expression, cell signaling, and RNA processing and transport. The protein includes an N-terminal transcriptional activation domain and a C-terminal RNA-binding domain.Specifica
PGM2 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96G03 | |
55276 | |
PGM2 Fusion Protein Ag1488 | |
Primary | |
-20°C | |
PGM2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Glucose phosphomutase 2, MSTP006, PGM 2, PGM2, Phosphodeoxyribomutase, phosphoglucomutase 2, Phosphopentomutase | |
PGM2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |