Learn More
pH 5.00 Buffer Solution at 25°C, Reagecon
Tested, certified, NIST traceable, and shelf-stable buffer solution.
30.05€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11444549
|
Reagecon
105025 |
1 L |
30.05€
1L |
Spedizione stimata: 01-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- pH Buffer Reference Standard, pH Buffer Reference Material
- Tested and certified by an ISO17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T) and NIST traceable.
- Guaranteed stability throughout its entire shelf life, even after opening the bottle.