missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

pH Buffers Solutions pH 6.00, Chem Lab™

Marca:  Chem Lab CL03.0215.1000

Codice prodotto. 10680983

  • 43.80€ / 1L

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Colorless
6.00
1000 mL
Odorless
Yes
Laboratory use, pH measurements, traceable to SRM from NIST
Liquid
Citrate-NaOH
Polyethylene
Soluble in water
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato