Learn More
pH Buffers, Twin Neck, Fisherbrand™
Perform accurate pH calibrations with color-coded, twin neck Fisherbrand™ pH Buffer Bottles.
Marca:  Fisherbrand BS10/500ML
Codice prodotto. 10414795
  • 41.60€ / 500mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Perform accurate pH calibrations with color-coded, twin neck Fisherbrand™ pH Buffer Bottles.
Buffer Color Codes:
  • Pink = pH 4.01
  • Yellow = pH 7.00
  • Blue = pH 10.01
Available in 500 mL bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
pH calibration
10.01