Learn More
SI Analytics™ pH Combination Electrode
Low maintenance pH combination electrode with glass shaft
Marca: SI Analytics™ 285113720
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Combination electrode
- Glass shaft
- 0 to 14 pH
- Silamid™-reference system
Specifica
pH Combination electrode | |
0 to 14 | |
Pl 80-225 Ph | |
12 mm |
Glass Shaft | |
Sphere | |
0°C to 130°C |