Learn More
SI Analytics™ Micro-elettrodo pH combinato con cavo fisso da 1 m
Codice prodotto. 10251203 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
DIN
DIN, 4 mm Banana Plug
Plug Head
spina BNC
Tipo:
Combination pH Micro Electrode
pH Combination Electrode
Membrana:
Cylinder
Spear
Sphere
Diametro (sistema metrico):
12/3 mm
3 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10251203
Marca: SI Analytics™ 285130160
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensure high measurement accuracy, stability, and long service life while maintaining high adaptability to your measurement tasks. SI Analytics™ pH Combination Micro-Electrode is robust, durable, and easy to clean.
  • Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
  • Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
  • Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
  • Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore DIN, 4 mm Banana Plug
Giunzione Platinum Diaphragm
Materiale A-Glass
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo pH Combination Electrode
Riferimento interno Silamid™
Membrana Sphere
Modello A 157 1M-Din-Id
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +100°C
Lunghezza (sistema metrico) 40/130 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema metrico) 12/3 mm