Learn More
SI Analytics™ Micro-elettrodo pH combinato con cavo fisso da 1 m
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
DIN
DIN, 4 mm Banana Plug
Plug Head
spina BNC
Tipo:
Combination pH Micro Electrode
pH Combination Electrode
Membrana:
Cylinder
Spear
Sphere
Diametro (sistema metrico):
12/3 mm
3 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
- Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
- Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
- Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Plug Head |
| Giunzione | Ceramic Diaphragm |
| Materiale | A-Glass |
| Intervallo di pH | 7.0 ±0.3 |
| Tipo | Combination pH Micro Electrode |
| Riferimento interno | Ag/AgCl |
| Membrana | Cylinder |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to +100°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |
| Vedi altri risultati |