Learn More
Hanna Instruments™ pH/Conduttività/Tester TDS
Designed for high accuracy measurements using one meter. Hannna Instruments™ pH/Conductivity/TDS Tester includes easy to read dual LCD display of pH/°C or TDS/°C. Includes 'HOLD' function and replaceable pH electrode.
Marca:  Hanna Instruments™ HI98130
Codice prodotto. 10416891
  • 286.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Combo testers designed for high accuracy measurements using one meter
  • Easy to read dual LCD, pH/°C or TDS/°C
  • Automatic temperature compensation
  • Automatic calibration
  • 'Hold' function
  • Automatic shut off
  • Replaceable pH electrode
Specifica
Specifica
±0.5 °C
Liquidazione
0.01
0 - 60.0 °C
163 x 40 x 26 mm
0.01 ppt (g/l)
pH: automatico; EC/TDS: automatico con β regolabile
pH/Conduttività/Tester TDS
±2%
± 0.05
–2.00 - 16.00
A uno o due punti con due set di tamponi standard (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
0.1 °C
0.00 - 10.00 ppt (g/l)
–2.00 - 16.00
1.5 V
Circa 100 ore di uso continuo