Learn More
Hanna Instruments™ pH Edge™ Electrode
Marca: Hanna Instruments™ HI12300
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Specifica
3.5 mm Jack | |
PEI | |
-5°C to +70°C | |
7.5 mm |
Ceramic Single, 15 to 20 μL/h | |
0 to 13 | |
1 m |