Learn More
Fisherbrand™ pH electrode, BNC connector with BNC epoxy bosy, 1m cable
Codice prodotto. 11706358 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 13
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11706358
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
General purpose pH electrode. Fisherbrand™ pH electrode, BNC connector wiith 1m cable can be used for many common sample types, including aqueous samples and drinking water.
  • Epoxy body construction
  • Contains gel electrolyte
  • Cable: 1m
  • Connector: BNC
  • General/field applications
Specifications
Tipi di connettore BNC
Dimensioni (L x P) 120 x 12 mm
Include Electrolyte: Gel
Materiale BNC Epoxy
Intervallo di pH 0 to 13
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 80°C