Learn More
Cytiva Elettrodo pH
Codice prodotto. 10799088 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.088 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Product Code. 10799088
Brand: Cytiva 18111126
Only null left
Add to basket
Add to basket
Provides temperature-compensated pH measurements. Cytiva pH Electrode has a rounded tip.
  • Perfluororubber (FFKM), Glass and Titanium (Ti)
  • The wetted parts are resistant to organic solvents and salt buffers commonly used in chromatography of biomolecules
  • Exceptions include:  100 % Ethyl acetate, 100 % Hexane and 100 % Tetrahydrofuran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo di collegamento Serraggi manuali UNF 10-32 2B
Pressione max 50 bar
Volume (sistema metrico) 0.088 ml
pH da 0 a 14
Conservazione Miscela 1:1 di tampone a pH 4 e KNO3 1 M
Diametro (sistema metrico) esterno 4.23 mm