Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Fix pH Indicator Strips
Codice prodotto. 15324194 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 14
1.7 to 3.8
2 to 9
Dimensione della confezione:
100 unità
pezzi 100
Codice prodotto. 15324194
Marca: Macherey-Nagel™ 92190
Highly appreciated standard strips for many pH testing applications.
  • Easy dip and read procedure provides reliable results in seconds
  • Due to the patented pH-Fix technology, the indicator is chemically bound to the test pad
  • Dye does not wash out, so clothes stay clean and samples remain pure
Specifica
Intervallo di pH 1.7 to 3.8
Quantità 100 Strips
Tipo pH Indicator Paper
Lunghezza (sistema metrico) 85 mm
Larghezza (sistema metrico) 6 mm