Learn More
Cytiva pH Flow Cell
Marca:  Cytiva 18-1112-92
Codice prodotto. 11380232
  • 1126.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
pH flow cell, including dummy electrode, with a round tip.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
pH Flow Cell
Perfluororubber (FFKM), Titanium (Ti), Polytetrafluoroethylene (PTFE)
pH flow cell, with dummy electrode, round tip