Learn More
Macherey-Nagel™ Ricarica carta pH
Codice prodotto. p-8013770 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
1 to 14
42380
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 10494491
Marca: Macherey-Nagel™ 90224
Provides optimal quality and reliable readings. Macherey Nagel™ pH Indicator Paper Refills are supplied in plastic reels that ensure long-term stability and protection against many external influences.
  • Pronte all'uso
  • In carta da filtro di elevata qualità
  • I colori della scala sono combinati espressamente per corrispondere esattamente ai colori delle reazioni sulle cartine indicatrici
Specifica
Intervallo di pH 1 to 14
Formato Refill
Quantità Confezione da 3
Tipo Carta pH