Learn More
Mettler Toledo™ pH Meter SevenDirect SD20
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17561006 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipo:
SevenDirect SD20 HA Kit
SevenDirect SD20 Kit
SevenDirect SD20 LowVol Kit
SevenDirect SD20 Organic Kit
SevenDirect SD20 Pure H2O Kit
SevenDirect SD20 Solids Kit
SevenDirect SD20 Stirrer Kit
SevenDirect SD20 Viscous Kit
SevenDirect SD20, Meter Only
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17561006
Marca: Mettler Toledo™ 30671559
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The SevenDirect SD20 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH and ORP. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
  • Facilità d'uso
  • L'ampio touchscreen a colori consente di eseguire misure dirette e di inserire facilmente i dati. Le istruzioni guidano gli utenti attraverso il processo di taratura del sensore.
  • Traccia i tuoi risultati
  • Lo strumento memorizza data e ora, ID del campione e del sensore a ogni misura e stampa o esporta automaticamente i record.
  • Robusto
  • Il vano connettore chiuso e la cappottina mantengono lo strumento al sicuro da polvere e fuoriuscite, anche con i sensori collegati (IP54 in uso).
  • Sensore di pH per campioni solidi/semisolidi
  • InLab Solids-Pro ISM è un sensore di pH/temperatura per la misura di campioni solidi e semisolidi. Il puntale in vetro temprato assicura un facile inserimento del sensore in campioni solidi. Il diaframma aperto previene l'intasamento nei campioni sporchi.
  • Braccio portaelettrodo per un funzionamento efficiente
  • Il braccio portaelettrodo EasyPlace semplifica il posizionamento del sensore nel contenitore del campione o della soluzione tampone. Posizioni dedicate per la pulizia e la conservazione supportano una corretta gestione del sensore. I movimenti verticali e orizzontali facilitano un posizionamento preciso, anche con una sola mano.
  • Protezione delle impostazioni
  • La gestione degli utenti a due livelli protegge le impostazioni più importanti. Gli operatori mantengono la flessibilità di impostare preferenze individuali come la lingua e la luminosità dello schermo.
  • Display adattabile alle vostre esigenze
  • Possibilità di visualizzare informazioni dettagliate della misura su una schermata o solo il risultato, massimizzando la risoluzione con la modalità uFocus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Instrument, power s upply, protective cover, Get Started guide, electrode holder EasyPlace, appropriate electrode, calibration solutions
Precisione (Temperatura) ±0.1°C between 0°C and 100°C
Precisione (mV) 0.1 mV
Precisione (pH) 0.002
Dettagli di gestione dei dati Chiave USB; PC; Stampante
Measurement Modes pH with mV and Temperature
Calibrazione Linear/Segmented
Intervallo (pH) -2 to 20
Risoluzione (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Intervallo (mV) -2000 to 2000 mV
Risoluzione (mV) 1, 0.1 mV
Calibration Points Up to 5
Temperature Range (Metric) -30°C to +130°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -22°F to +266°F
Risoluzione (temperatura) °
Tipo di display TFT a colori da 7 in.
Backlight Option Yes
Memoria 2.000 misure standard
Punti dati 2000
Tipo di funzione registro Automatic, Manual
Protezione IP IP54
Dimensioni (L x P x A) 195 x 205 x 65 mm
Peso (sistema metrico) 850 g
Peso (sistema imperiale) 1.9 lb.
Canali 1
Sensore di temperatura InLab Solids-Pro ISM pH/Temperature Sensor
Tipo SevenDirect SD20 Solids Kit