Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH/Pt1000
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Spina BNC
Spina DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- A single probe for the measurement of 2 parameters pH and temperature
- Pt1000 sensor compatible with pH meters
- Gel electrode with anti-shock epoxy body and protected head for the field
- Laboratory electrolyte glass electrode liquid
- Supplied with 1 m cable BNC or DIN plug for pH and 2 banana plugs 4 mm for the temperature
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Spina BNC |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Intervallo di pH | da 0 a 14 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | da 0 a 80 °C |