Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH/Pt1000
Codice prodotto. 11729808 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Spina BNC
Spina DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11729808
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elettrodo a gel con corpo in rivestimento epossidico antiurto e testina protetta per analisi sul campo, ideale per la misurazione di 2 parametri: pH e temperatura.
  • Singola sonda per la misurazione di 2 parametri: pH e temperatura
  • Sensore Pt1000 compatibile con misuratori di pH 
  • Elettrodo a gel con corpo in rivestimento epossidico antiurto e testina protetta per analisi sul campo
  • Liquido per elettrodi in vetro con elettroliti da laboratorio
  • Con cavo da 1 m in dotazione e spina BNC o DIN per pH e 2 spine a banana da 4 mm per la temperatura
Specifica
Tipi di connettore Spina DIN
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Intervallo di pH da 0 a 14
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da 0 a 80 °C